4-Aminothiomorpholine-1,1-dioxide ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A1798-1G
A1798-5G
TCIAA1798-1GEA
70
EUR
TCIAA1798-1G
TCIAA1798-5G
4-Aminothiomorpholine-1,1-dioxide ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
4-Aminothiomorpholine-1,1-dioxide
Fórmula:
C₄H₁₀N₂O₂S |
Número CAS:
26494-76-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 105.0 to 110.0 deg-C |