Print…
9-Aminoanthracene ≥96.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1748-100MG A1748-1G A1748-5G
TCIAA1748-100MGEA 51 EUR
TCIAA1748-100MG TCIAA1748-1G TCIAA1748-5G
9-Aminoanthracene ≥96.0% (por GC, nitrogênio total)
9-Aminoanthracene
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Ponto de Fusão: 170°C
Número MDL : MFCD00452690
Número CAS: 779-03-3
Encomendar
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %