Print…
Adamantan-1-yl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acrylic acid Adamantan-1-yl ester, 1-Acryloyloxyadamantane
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A1735-1G A1735-5G
TCIAA1735-1GEA 86 EUR
TCIAA1735-1G TCIAA1735-5G
Adamantan-1-yl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Adamantan-1-yl acrylate
Fórmula: C₁₃H₁₈O₂
Número MDL : MFCD18072700
Número CAS: 121601-93-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C