Print…
1-Adamantyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1706-1G A1706-5G
TCIAA1706-1GEA 116 EUR
TCIAA1706-1G TCIAA1706-5G
1-Adamantyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
1-Adamantyl isocyanate
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Número MDL : MFCD00134405
Número CAS: 4411-25-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C