Print…
4-Amino-4'-dimethylaminoazobenzene ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethyl-4,4'-azodianiline
A1672-1G A1672-5G
TCIAA1672-1GEA 104 EUR
TCIAA1672-1G TCIAA1672-5G
4-Amino-4'-dimethylaminoazobenzene ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Amino-4'-dimethylaminoazobenzene
Fórmula: C₁₄H₁₆N₄
Peso Molecular: 240.31 g/mol
Número MDL : MFCD00010204
Número CAS: 539-17-3
EINECS: 208-712-5
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency