Print…
4-(4-Aminophenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1669-1G A1669-5G
TCIAA1669-1GEA 77 EUR
TCIAA1669-1G TCIAA1669-5G
4-(4-Aminophenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(4-Aminophenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Número MDL : MFCD06797046
Número CAS: 105297-10-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 197.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency