Print…
4-(4-Aminopiperidino)pyridine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Amino-1-(4-pyridyl)piperidine Dihydrochloride, 4-(4-Aminopiperidino)pyridine Dihydrochloride
A1655-1G A1655-5G
TCIAA1655-1GEA 75 EUR
TCIAA1655-1G TCIAA1655-5G
4-(4-Aminopiperidino)pyridine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(4-Aminopiperidino)pyridine dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃
Número MDL : MFCD06797043
Número CAS: 1169396-92-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %