Print…
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A1641-25G A1641-5G
TCIAA1641-25GEA 118 EUR
TCIAA1641-25G TCIAA1641-5G
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (por GC)
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Ponto de ebulição: 295°C
Número MDL : MFCD01195305
Número CAS: 4169-19-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %