Print…
Trimethylsilylmethyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
A1613-25G A1613-5G
TCIAA1613-25GEA 110 EUR
TCIAA1613-25G TCIAA1613-5G
Trimethylsilylmethyl acetate ≥98.0% (por GC)
Trimethylsilylmethyl acetate
Fórmula: C₆H₁₄O₂Si
Ponto de ebulição: 137°C
Ponto de Inflamação: 20°C
Número MDL : MFCD00009650
Número CAS: 2917-65-9
EINECS: 220-849-2
UN: 3272
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %