Tributirina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11830.30
A11830.18
A11830.0B
A11830.30EA
77.2
EUR
A11830.30
A11830.18
A11830.0B
Tributirina ≥98%
Tributirina
Purity: 98%
CAS No.: 60-01-5
Molecular Formula: C15H26O6
Formula Weight: 302.37
Flash Point: 174°(345°F)
Refractive Index: 1.4358
Melting Point: -75°
Boiling Point: 307-308°
Beilstein Reference: 1714746
Merck Reference: 14,9620
MDL No.: MFCD00009392
Fórmula:
C₁₅H₂₆O₆ Ponto de ebulição: 307…308 °C Ponto de Fusão: –75 °C Densidade: 1,032 Ponto de Inflamação: 174 °C (345 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009392 Número CAS: 60-01-5 EINECS: 200-451-5 Merck Index: 14,9620 |