Print…
Diethoxymethyl acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1608-25G A1608-5G
TCIAA1608-25GEA 174 EUR
TCIAA1608-25G TCIAA1608-5G
Diethoxymethyl acetate ≥97.0% (por GC)
Diethoxymethyl acetate
Fórmula: C₇H₁₄O₄
Ponto de Inflamação: 27°C
Número MDL : MFCD00009229
Número CAS: 14036-06-7
EINECS: 237-873-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %