Print…
Azobenzene-3,3'-dicarboxylic acid ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1598-1G A1598-5G
TCIAA1598-1GEA 106 EUR
TCIAA1598-1G TCIAA1598-5G
Azobenzene-3,3'-dicarboxylic acid ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Azobenzene-3,3'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀N₂O₄
Número MDL : MFCD03844759
Número CAS: 621-18-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %