Print…
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid, 4,4'-Azodibenzoic acid, 4,4'-Azodibenzoic Acid, 4,4'-(Diazene-1,2-diyl)dibenzoic acid
A1596-1G A1596-5G
TCIAA1596-1GEA 77 EUR
TCIAA1596-1G TCIAA1596-5G
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀N₂O₄
Número MDL : MFCD00496621
Número CAS: 586-91-4
EINECS: 209-589-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %