Print…
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
A1595-25G A1595-5G
TCIAA1595-25GEA 74 EUR
TCIAA1595-25G TCIAA1595-5G
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₂
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00006484
Número CAS: 58859-46-4
EINECS: 261-472-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %