Print…
Tributirina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
150881000 150882500 150880010
ACRO150881000EA 32.9 EUR
ACRO150881000 ACRO150882500 ACRO150880010
Tributirina 97%
Tributirina
Fórmula: C₁₅H₂₆O₆
Ponto de ebulição: 305…310 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 1,0335 g/cm³
Ponto de Inflamação: 173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009392
Número CAS: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 12,09750
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤70 APHA
Identification Passes test
Specific gravity (20°C) 1.032 to 1.035