Print…
Azobenzene-4,4'-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Azodibenzoyl Dichloride, Azobenzene-4,4'-dicarbonyl Dichloride
A1575-1G A1575-5G
TCIAA1575-1GEA 98 EUR
TCIAA1575-1G TCIAA1575-5G
Azobenzene-4,4'-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Azobenzene-4,4'-dicarbonyl dichloride
Fórmula: C₁₄H₈Cl₂N₂O₂
Número MDL : MFCD00053223
Número CAS: 10252-29-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C