Print…
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-o-toluic Acid Ethyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-amino-2-methylbenzoate, Ethyl 3-Amino-o-toluate
A1574-25G A1574-5G
TCIAA1574-25GEA 255 EUR
TCIAA1574-25G TCIAA1574-5G
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 150°C
Número MDL : MFCD00957246
Número CAS: 57414-85-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %