Print…
4-Amino-N-methylphthalimide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1561-25G A1561-5G
TCIAA1561-25GEA 110 EUR
TCIAA1561-25G TCIAA1561-5G
4-Amino-N-methylphthalimide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
4-Amino-N-methylphthalimide
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00012081
Número CAS: 2307-00-8
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C