Print…
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Acetoxy-o-toluic acid, 3-Acetoxy-o-toluic Acid, 3-Acetoxy-2-methylbenzoic Acid
A1558-25G A1558-5G
TCIAA1558-25GEA 93 EUR
TCIAA1558-25G TCIAA1558-5G
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00957176
Número CAS: 168899-58-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency