Print…
4-Vinylphenyl acetate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
A1551-25G A1551-5G
TCIAA1551-25GEA 87 EUR
TCIAA1551-25G TCIAA1551-5G
4-Vinylphenyl acetate ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Vinylphenyl acetate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Inflamação: 87°C
Número MDL : MFCD00075734
Número CAS: 2628-16-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %