Print…
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Aminopyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, 3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulphate salt, 3-Amino-4-carbamoylpyrazole Hemisulphate, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulphate, Allopurinol Related Compound A
A1532-25G A1532-5G
TCIAA1532-25GEA 48 EUR
TCIAA1532-25G TCIAA1532-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Fórmula: C8H14N8O6S
Número MDL : MFCD00013093
Número CAS: 27511-79-1
EINECS: 248-503-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %