Print…
1,3-Adamantanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1531-25G A1531-5G
TCIAA1531-25GEA 150 EUR
TCIAA1531-25G TCIAA1531-5G
1,3-Adamantanediol ≥98.0% (por GC)
1,3-Adamantanediol
Fórmula: C₁₀H₁₆O₂
Ponto de Fusão: 258°C
Número MDL : MFCD00154013
Número CAS: 5001-18-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %