Print…
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
A1520-25G A1520-5G
TCIAA1520-25GEA 72 EUR
TCIAA1520-25G TCIAA1520-5G
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
Fórmula: C₅H₆ClN₃O
Número MDL : MFCD00233535
Número CAS: 5734-64-5
EINECS: 410-050-9
Encomendar
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C