Print…
4-(2-Aminoethyl)-1-benzylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(1-Benzyl-4-piperidyl)ethylamine
A1517-25G A1517-5G
TCIAA1517-25GEA 506 EUR
TCIAA1517-25G TCIAA1517-5G
4-(2-Aminoethyl)-1-benzylpiperidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(2-Aminoethyl)-1-benzylpiperidine
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂
Número MDL : MFCD02093423
Número CAS: 86945-25-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %