Print…
Acesulphame potassium ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-Dioxide Potassium Salt, Potassium 6-methyl-4-oxo-4H-1,2,3-oxathiazin-3-ide 2,2-dioxide, Acesulphame K, Potassium 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-Dioxide
A1490-25G A1490-500G A1490-100G
TCIAA1490-25GEA 27 EUR
TCIAA1490-25G TCIAA1490-500G TCIAA1490-100G
Acesulphame potassium ≥98.0% (por análise titulométrica)
Acesulphame potassium
Fórmula: C₄H₄KNO₄S
Peso Molecular: 201.24 g/mol
Número MDL : MFCD00043833
Número CAS: 55589-62-3
EINECS: 259-715-3
Merck Index: 14,00037
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency