Print…
1-Cyanovinyl acetate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Acetoxy-1-cyanoethylene, Acetic Acid 1-Cyanovinyl Ester, 2-Acetoxyacrylonitrile
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
A1477-25G A1477-5G
TCIAA1477-25GEA 1457 EUR
TCIAA1477-25G TCIAA1477-5G
1-Cyanovinyl acetate ≥97.0% (por GC) estabilizada
1-Cyanovinyl acetate
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de ebulição: 173°C
Ponto de Inflamação: 69°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001868
Número CAS: 3061-65-2
EINECS: 221-303-6
UN: 3276
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %