Print…
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: ['6-Amino-2-methyl-4-pyrimidinol Hydrate', '6-Amino-2-methyl-3', 'H', '-pyrimidin-4-one Hydrate'], 4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine Hydrate, 6-Amino-2-methyl-3H-pyrimidin-4-one hydrate
A1470-25G A1470-5G
TCIAA1470-25GEA 95 EUR
TCIAA1470-25G TCIAA1470-5G
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine hydrate
Fórmula: C₅H₇N₃O
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Número MDL : MFCD00150312
Número CAS: 732304-23-3
EINECS: 212-182-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water very faint turbidity
Water max. 24.0 %