Print…
S-Allyl-L-cysteine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-3-(Allylthio)-2-aminopropanoic acid, (R)-Allylthio-2-aminopropionic Acid
A1468-5G A1468-1G A1468-25G
TCIAA1468-5GEA 112 EUR
TCIAA1468-5G TCIAA1468-1G TCIAA1468-25G
S-Allyl-L-cysteine ≥98.0% (por análise titulométrica)
S-Allyl-L-cysteine
Fórmula: C₆H₁₁NO₂S
Número MDL : MFCD00151975
Número CAS: 21593-77-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %