Print…
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A1466-25G A1466-5G
TCIAA1466-25GEA 61 EUR
TCIAA1466-25G TCIAA1466-5G
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Fórmula: C₄H₉NO₂·HCl
Número MDL : MFCD00063663
Número CAS: 2491-20-5
EINECS: 219-652-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=2, MeOH)
Solubility in Water almost transparency