Print…
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
A1453-25G A1453-5G
TCIAA1453-25GEA 167 EUR
TCIAA1453-25G TCIAA1453-5G
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(R)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.19 g/mol
Número MDL : MFCD00004249
Número CAS: 51019-43-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -151 to -155 deg (C=2, Aceton)