Print…
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-2-Amino-4-bromobutanoic acid hydrobromide
A1450-1G A1450-5G
TCIAA1450-1GEA 63 EUR
TCIAA1450-1G TCIAA1450-5G
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide
Fórmula: C₄H₈BrNO₂
Ponto de Fusão: 184°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631290
Número CAS: 15159-65-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +19.0 deg (C=1, MeOH)