Print…
Allyl benzyl ether ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Allyl Benzyl Ether, ((Allyloxy)methyl)benzene
A1427-100ML A1427-25ML
TCIAA1427-100MLEA 244 EUR
TCIAA1427-100ML TCIAA1427-25ML
Allyl benzyl ether ≥99.0% (por GC)
Allyl benzyl ether
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Peso Molecular: 148.21 g/mol
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Inflamação: 76°C
Número MDL : MFCD00078288
Número CAS: 14593-43-2
EINECS: 238-638-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %