1-Acetyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A1418-5G
A1418-25G
TCIAA1418-5GEA
53
EUR
TCIAA1418-5G
TCIAA1418-25G
1-Acetyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
1-Acetyl-2-pyrrolidone
Fórmula:
C₆H₉NO₂ Ponto de ebulição: 231°C |
Número MDL :
MFCD00014101 Número CAS: 932-17-2 EINECS: 213-248-1 |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |