Print…
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-ɑ-D-glucopyranosyl chloride ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Chloro-2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride 3,4,6-triacetate, 2-Acetamido-2-deoxy-ɑ-D-glucopyranosyl Chloride 3,4,6-Triacetate, α-Acetochloro-D-glucosamine, 1-Chloro-2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-ɑ-D-glucose, (2R,3S,4R,5R,6R)-5-Acetamido-2-(acetoxymethyl)-6-chlorotetrahydro-2H-pyran-3,4-diyl diacetate, 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride
A1416-1G A1416-5G
TCIAA1416-1GEA 51 EUR
TCIAA1416-1G TCIAA1416-5G
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-ɑ-D-glucopyranosyl chloride ≥93.0% (por análise titulométrica)
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl chloride
Fórmula: C₁₄H₂₀ClNO₈
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00069776
Número CAS: 3068-34-6
EINECS: 221-325-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
Specific rotation [a]20/D +110 to +125 deg (C=1, CHCl3)