Print…
2-Phenoxyethyl acrylate ≥93.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acrylic Acid 2-Phenoxyethyl Ester, Ethylene Glycol Monophenyl Ether Acrylate
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
A1400-25G A1400-500G
TCIAA1400-25GEA 16 EUR
TCIAA1400-25G TCIAA1400-500G
2-Phenoxyethyl acrylate ≥93.0% (por GC) estabilizada
2-Phenoxyethyl acrylate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Peso Molecular: 192.21 g/mol
Ponto de Inflamação: 141°C
Número MDL : MFCD00053696
Número CAS: 48145-04-6
EINECS: 256-360-6
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Acid Value max. 1.0