Print…
N-Boc-1,6-diaminohexane ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1375-1G A1375-25G A1375-5G
TCIAA1375-1GEA 24 EUR
TCIAA1375-1G TCIAA1375-25G TCIAA1375-5G
N-Boc-1,6-diaminohexane ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-Boc-1,6-diaminohexane
Fórmula: C₁₁H₂₄N₂O₂
Ponto de Inflamação: 125°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00671489
Número CAS: 51857-17-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %