Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-butanediamine, NH2-C4-NH-Boc, N-Boc-1,4-diaminobutane, N-Boc-1,4-butanediamine, tert-Butyl N-(4-Aminobutyl)carbamate, tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate
A1373-1G A1373-25G A1373-5G
TCIAA1373-1GEA 50 EUR
TCIAA1373-1G TCIAA1373-25G TCIAA1373-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane
Fórmula: C₉H₂₀N₂O₂
Peso Molecular: 188.27 g/mol
Número MDL : MFCD00210019
Número CAS: 68076-36-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %