Print…
Methylthiomethyl acetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1368-25G A1368-5G
TCIAA1368-25GEA 85 EUR
TCIAA1368-25G TCIAA1368-5G
Methylthiomethyl acetate ≥95.0% (por GC)
Methylthiomethyl acetate
Fórmula: C₄H₈O₂S
Ponto de ebulição: 62°C
Ponto de Inflamação: 44°C
Número MDL : MFCD00075528
Número CAS: 16437-69-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %