Print…
Diethyl-5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate, 5-Amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylic Acid Diethyl Ester, 2-Amino-3,5-bis(ethoxycarbonyl)-4-methylthiophene
A1354-25G A1354-5G
TCIAA1354-25GEA 51 EUR
TCIAA1354-25G TCIAA1354-5G
Diethyl-5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Diethyl-5-amino-3-methyl-2,4-thiophenedicarboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₄S
Número MDL : MFCD00005450
Número CAS: 4815-30-9
EINECS: 225-388-0
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C