Print…
2-Propoxyethylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Aminoethylpropylether, 2-Aminoethyl Propyl Ether, O-Propylethanolamine
A1325-25ML A1325-5ML
TCIAA1325-25MLEA 618 EUR
TCIAA1325-25ML TCIAA1325-5ML
2-Propoxyethylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-Propoxyethylamine
Fórmula: C₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 126°C
Número MDL : MFCD00047955
Número CAS: 42185-03-5
EINECS: 255-699-7
UN: 2733
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %