Print…
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A1310-10G A1310-25G
TCIAA1310-10GEA 27 EUR
TCIAA1310-10G TCIAA1310-25G
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Número MDL : MFCD00012909
Número CAS: 4244-84-2
EINECS: 224-203-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency