Print…
Methyl-2-acetamidoacrylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1304-1G A1304-5G
TCIAA1304-1GEA 40 EUR
TCIAA1304-1G TCIAA1304-5G
Methyl-2-acetamidoacrylate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-acetamidoacrylate
Fórmula: C₆H₉NO₃
Ponto de ebulição: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013394
Número CAS: 35356-70-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C