Print…
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1299-25G A1299-5G
TCIAA1299-25GEA 394 EUR
TCIAA1299-25G TCIAA1299-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Fórmula: C₅H₈O₄
Ponto de ebulição: 142°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191370
Número CAS: 6034-46-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -55.0 deg (C=7, CHCl3)