Print…
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A1297-1G A1297-5G
TCIAA1297-1GEA 37 EUR
TCIAA1297-1G TCIAA1297-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(-)-2-Acetoxypropionyl chloride
Fórmula: C₅H₇ClO₃
Ponto de ebulição: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00145252
Número CAS: 36394-75-9
EINECS: 420-610-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 95.0 ee%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %