Print…
2-Aminoethyl isopropyl ether ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Isopropoxyethylamine, 2-Isopropoxyethanamine
A1296-25ML A1296-5ML
TCIAA1296-25MLEA 557 EUR
TCIAA1296-25ML TCIAA1296-5ML
2-Aminoethyl isopropyl ether ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Aminoethyl isopropyl ether
Fórmula: C₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 120°C
Número MDL : MFCD00191603
Número CAS: 81731-43-3
UN: 2733
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %