Print…
5-Aminoisophthalic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1290-25G A1290-500G A1290-100G
TCIAA1290-25GEA 16 EUR
TCIAA1290-25G TCIAA1290-500G TCIAA1290-100G
5-Aminoisophthalic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
5-Aminoisophthalic acid
Fórmula: C₈H₇NO₄
Número MDL : MFCD00002522
Número CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %