Print…
Carbonato de bismuto básico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
A12483.0B A12483.18 A12483.30
A12483.0BEA 310 EUR
A12483.0B A12483.18 A12483.30
Carbonato de bismuto básico
Carbonato de bismuto básico
CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 Formula Weight: 509.97 Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Fórmula: (BiO)₂CO₃
Peso Molecular: 509.97 g/mol
Densidade: 6.86
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010877
Número CAS: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Merck Index: 13,01283