N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
A1280-25G
A1280-500G
TCIAA1280-25GEA
64
EUR
TCIAA1280-25G
TCIAA1280-500G
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (por GC)
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine
Fórmula:
C₇H₁₈N₂O₂ Ponto de ebulição: 207°C Ponto de Inflamação: 138°C |
Número MDL :
MFCD00047971 Número CAS: 4985-85-7 EINECS: 225-642-0 UN: 2735 ADR: 8,III |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |