Print…
2-Amino-p-cresol hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-methylaniline Hydrochloride, 2-Amino-4-methylphenol Hydrochloride
A1276-25G A1276-500G
TCIAA1276-25GEA 22 EUR
TCIAA1276-25G TCIAA1276-500G
2-Amino-p-cresol hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-p-cresol hydrochloride
Fórmula: C₇H₉NO
Número MDL : MFCD00191600
Número CAS: 2977-71-1
EINECS: 221-026-0
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %