Print…
2-Aminocyclohexanol mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A1258-25G A1258-5G
TCIAA1258-25GEA 256 EUR
TCIAA1258-25G TCIAA1258-5G
2-Aminocyclohexanol mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Aminocyclohexanol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191368
Número CAS: 6850-38-0
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e52c02798ed1104ffd4a7281943ecce4423cdeb&vid=0e52c02798ed1104ffd4a7281943ecce4423cdeb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency